3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-(Trimethylsilyl)phenyl)boronic acid
OR360037-1G OR360037-25G OR360037-5G
APOSOR360037-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR360037-1G APOSOR360037-25G APOSOR360037-5G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₅BO₂Si
MW: 194,1100 g/mol
Point de fusion: 145…150 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093884
Numéro CAS: 177171-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité