1-Decylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Decylboronic acid
OR360123-25G OR360123-5G
APOSOR360123-25GEA 330 EUR InStock
APOSOR360123-25G APOSOR360123-5G
1-Decylboronic acid
1-Decylboronic acid
Formule: C₁₀H₂₃BO₂
MW: 186,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074638
Numéro CAS: 24464-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité