3-(Morpholino)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR360139-1G OR360139-10G OR360139-5G
APOSOR360139-1GEA 78.6 EUR InStock
APOSOR360139-1G APOSOR360139-10G APOSOR360139-5G
3-(Morpholino)phenylboronic acid 97%
3-(Morpholino)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412095
Numéro CAS: 863377-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité