N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-METHYL-1H-PYRROL-3-YLBORONIC ACID PINACOL ESTER, 1H-Pyrrole,1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-, 1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole
OR360175-1G
APOSOR360175-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR360175-1G
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester 97%
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₈BNO₂
MW: 207,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13182200
Numéro CAS: 953040-54-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité