4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N,N-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR360226-25G
APOSOR360226-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR360226-25G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₂BNO₂
MW: 247,1410 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663854
Numéro CAS: 171364-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité