(4-Chlorocarbonylphenyl)boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Benzoylchloride-4-boronic acid, (4-(Chlorocarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-Chlorocarbonylphenylboronic boronic acid
OR360238-1G OR360238-25G OR360238-5G
APOSOR360238-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR360238-1G APOSOR360238-25G APOSOR360238-5G
(4-Chlorocarbonylphenyl)boronic acid
(4-Chlorocarbonylphenyl)boronic acid
Formule: C₇H₆BClO₃
MW: 184,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062416
Numéro CAS: 332154-57-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité