4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
Attention
Synonyms: 2-(4,4-Dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360276-1G OR360276-5G
APOSOR360276-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR360276-1G APOSOR360276-5G
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₅BO₂
MW: 236,1581 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08690233
Numéro CAS: 859217-67-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité