2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR360292-1G OR360292-5G
APOSOR360292-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR360292-1G APOSOR360292-5G
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₂BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368871
Numéro CAS: 871839-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité