Acide 2-bromo-4-pyridinemétaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromopyridin-4-yl)boronic acid, 2-Bromo-4-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-4-boronic acid
OR360326-5G
APOSOR360326-5GEA 252 EUR InStock
APOSOR360326-5G
Acide 2-bromo-4-pyridinemétaborique 98%
Acide 2-bromo-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BBrNO₂
MW: 201,81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798244
Numéro CAS: 458532-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité