2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4,6-Triisopropylbenzeneboronic acid, (2,4,6-Triisopropylphenyl)boronic acid
OR360494-25G
APOSOR360494-25GEA 119 EUR InStock
APOSOR360494-25G
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid 98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Formule: C₁₅H₂₅BO₂
MW: 248,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683099
Numéro CAS: 154549-38-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité