Isoxazole-4-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isoxazol-4-ylboronic acid
OR360562-1G OR360562-5G
APOSOR360562-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR360562-1G APOSOR360562-5G
Isoxazole-4-boronic acid 98%
Isoxazole-4-boronic acid
Formule: C₃H₄BNO₃
MW: 112,8798 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657892
Numéro CAS: 1008139-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité