4-Bromoisatin 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromoindoline-2,3-dione
OR3606-25G OR3606-5G OR3606-100G
APOSOR3606-25GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR3606-25G APOSOR3606-5G APOSOR3606-100G
4-Bromoisatin 98%
4-Bromoisatin
Formule: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,0269 g/mol
Point de fusion: 253…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03618555
Numéro CAS: 20780-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité