Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzofuran-3-ylboronic acid
OR360664-5G
APOSOR360664-5GEA 148 EUR InStock
APOSOR360664-5G
Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-3-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₃
MW: 161,95 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06801687
Numéro CAS: 317830-83-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité