Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene, Thiophene-2,5-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
OR360704-25G
APOSOR360704-25GEA 186 EUR InStock
APOSOR360704-25G
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 98%
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₁₆H₂₆B₂O₄S
MW: 336,06 g/mol
Point de fusion: 227…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800563
Numéro CAS: 175361-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité