Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-3,4,8,8α-Tetrahydro-8α-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR3611-500MGEA 0 EUR InStock
APOSOR3611-500MG APOSOR3611-1G
(S)-(+)-3,4,8,8α-Tetrahydro-8α-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione 99%
(S)-(+)-3,4,8,8α-Tetrahydro-8α-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione


Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,231 g/mol
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213797
Numéro CAS: 33878-99-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité