1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[1-(methylethyl)pyrazol-4-yl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-(1-Methylethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR361314-5G
APOSOR361314-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR361314-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₁BN₂O₂
MW: 236,12 g/mol
Point de fusion: 36…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11867881
Numéro CAS: 879487-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité