3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methoxynaphthalen-2-boronic acid, (3-Methoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
OR361380-1G OR361380-5G
APOSOR361380-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR361380-1G APOSOR361380-5G
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₁BO₃
MW: 202,0100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025968
Numéro CAS: 104115-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité