3-Methyl-4-pyridineboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR361538-250MG OR361538-1G OR361538-5G
APOSOR361538-250MGEA 159 EUR InStock
APOSOR361538-250MG APOSOR361538-1G APOSOR361538-5G
3-Methyl-4-pyridineboronic acid 98%
3-Methyl-4-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03095365
Numéro CAS: 894808-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité