1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR361679-1GEA 323 EUR InStock
APOSOR361679-1G
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₉BN₂O₃Si
MW: 324,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037502
Numéro CAS: 903550-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité