Acide 5-bromoanthranilique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR3626-100GEA 35 EUR InStock
APOSOR3626-100G APOSOR3626-25G APOSOR3626-250G
Acide 5-bromoanthranilique 98%
Acide 5-bromoanthranilique
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007823
Numéro CAS: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité