D(-)-Isoleucine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR36341-1G OR36341-250MG OR36341-5G
APOSOR36341-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR36341-1G APOSOR36341-250MG APOSOR36341-5G
D(-)-Isoleucine
D(-)-Isoleucine
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Point de fusion: 265…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064221
Numéro CAS: 319-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité