Acide (4-méthoxyphényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid
OR3665-100G OR3665-25G OR3665-500G
APOSOR3665-100GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR3665-100G APOSOR3665-25G APOSOR3665-500G
Acide (4-méthoxyphényl)métaborique
Acide (4-méthoxyphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039139
Numéro CAS: 5720-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité