7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3677-1G OR3677-500MG
APOSOR3677-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR3677-1G APOSOR3677-500MG
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
Formule: C₈H₆BrN₃O₂
MW: 256,561 g/mol
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607926
Numéro CAS: 952183-39-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité