4-Methyl-1H-indazol-7-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3691-1G OR3691-5G OR3691-250MG
APOSOR3691-1GEA 59.7 EUR InStock
APOSOR3691-1G APOSOR3691-5G APOSOR3691-250MG
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
Formule: C₈H₉N₃
Point de fusion: 211…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607935
Numéro CAS: 952183-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité