1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3692-1G OR3692-250MG OR3692-500MG
APOSOR3692-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR3692-1G APOSOR3692-250MG APOSOR3692-500MG
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,1600 g/mol
Point de fusion: 141…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607929
Numéro CAS: 26120-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité