3-Hydroxyindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3695-250MG OR3695-100MG
APOSOR3695-250MGEA 364 EUR InStock
APOSOR3695-250MG APOSOR3695-100MG
3-Hydroxyindole
3-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 480-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité