5-Chloro-2-méthylindole
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR3699-1GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR3699-1G APOSOR3699-5G
5-Chloro-2-méthylindole
5-Chloro-2-méthylindole
Formule: C₉H₈ClN
MW: 165,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005619
Numéro CAS: 1075-35-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité