2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3722-100G OR3722-25G OR3722-5G
APOSOR3722-100GEA 316 EUR InStock
APOSOR3722-100G APOSOR3722-25G APOSOR3722-5G
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
2-Amino-4-chloropyrimidine
Formule: C₄H₄ClN₃
Point de fusion: 155…160 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038021
Numéro CAS: 3993-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité