2-Amino-6-iodopurine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Iodo-9H-purin-2-amine
OR3725-250MG OR3725-5G
APOSOR3725-250MGEA 62.6 EUR InStock
APOSOR3725-250MG APOSOR3725-5G
2-Amino-6-iodopurine
2-Amino-6-iodopurine
Formule: C₅H₄IN₅
MW: 261,02 g/mol
Point de fusion: 240 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08706375
Numéro CAS: 19690-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité