Acide 5-amino-2-pyridinecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3731-5GEA 40.8 EUR InStock
APOSOR3731-5G APOSOR3731-10G APOSOR3731-1G
Acide 5-amino-2-pyridinecarboxylique
Acide 5-amino-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 216…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684600
Numéro CAS: 24242-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité