4-Chlorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-4-methylbenzene
OR3751-1KG OR3751-500G
APOSOR3751-1KGEA 219 EUR InStock
APOSOR3751-1KG APOSOR3751-500G
4-Chlorotoluène 98%
4-Chlorotoluène
Formule: C₇H₇Cl
MW: 126,59 g/mol
Point d'ébullition: 161…163 °C
Point de fusion: 44446 °C
Densité: 1.069 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000631
Numéro CAS: 106-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité