2,3-Dichlorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR3752-500GEA 136 EUR InStock
APOSOR3752-500G
2,3-Dichlorotoluène
2,3-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Point d'ébullition: 207…208 °C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000546
Numéro CAS: 32768-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité