2,4-Dichlorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3753-500GEA 183 EUR InStock
APOSOR3753-500G APOSOR3753-1KG
2,4-Dichlorotoluène
2,4-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Point d'ébullition: 199…201 °C
Point de fusion: –14 to –13 °C
Densité: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000583
Numéro CAS: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité