(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (5-Bromo-2-pyridyl)hydrazine, 5-Bromo-2-hydrazinopyridine
OR3769-100G OR3769-25G OR3769-5G
APOSOR3769-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR3769-100G APOSOR3769-25G APOSOR3769-5G
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine
Formule: C₅H₆BrN₃
MW: 188,0252 g/mol
Point de fusion: 132…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00513424
Numéro CAS: 77992-44-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité