3,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 1-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride
OR3775-100G
APOSOR3775-100GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR3775-100G
3,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure 98%
3,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure
Formule: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Point de fusion: 196 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052270
Numéro CAS: 60481-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité