2-(Tributylstannyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR3779-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR3779-5G APOSOR3779-100G APOSOR3779-25G
2-(Tributylstannyl)pyridine 95%
2-(Tributylstannyl)pyridine
Remainder tributyltin halide.
Formule: C₁₇H₃₁NSn
MW: 368,15 g/mol
Point d'ébullition: 132…134 °C/1mmHg
Densité: 1,137 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00052052
Numéro CAS: 17997-47-6
ONU: 2929
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité