Chlorure de 4-cyanobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3784-100G OR3784-25G OR3784-5G
APOSOR3784-100GEA 249 EUR InStock
APOSOR3784-100G APOSOR3784-25G APOSOR3784-5G
Chlorure de 4-cyanobenzoyle 98%
Chlorure de 4-cyanobenzoyle
Formule: C₈H₄ClNO
MW: 165,58 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C/2mmHg
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001822
Numéro CAS: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité