2,7-Diméthylnaphtalène
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR3785-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR3785-1G
2,7-Diméthylnaphtalène
2,7-Diméthylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 262…264 °C
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004121
Numéro CAS: 582-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité