5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3808-10G OR3808-5G OR3808-1G
APOSOR3808-10GEA 137 EUR InStock
APOSOR3808-10G APOSOR3808-5G APOSOR3808-1G
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine
Formule: C6H7NO2
MW: 125,1300 g/mol
Point de fusion: 80…81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06858737
Numéro CAS: 51834-97-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité