2,4-Dichloroquinoléine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3822-1G OR3822-25G OR3822-5G
APOSOR3822-1GEA 19 EUR InStock
APOSOR3822-1G APOSOR3822-25G APOSOR3822-5G
2,4-Dichloroquinoléine 98%
2,4-Dichloroquinoléine
Formule: C₉H₅Cl₂N
Point de fusion: 62…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00023939
Numéro CAS: 703-61-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité