{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3842-1G OR3842-500MG
APOSOR3842-1GEA 350 EUR InStock
APOSOR3842-1G APOSOR3842-500MG
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 97%
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
Formule: C₁₃H₂₁N₃
Densité: 1.015 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060530
Numéro CAS: 515162-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité