2-Nitrochalcone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3872-5G OR3872-25G
APOSOR3872-5GEA 114 EUR InStock
APOSOR3872-5G APOSOR3872-25G
2-Nitrochalcone
2-Nitrochalcone
Formule: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,26 g/mol
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031069
Numéro CAS: 7473-93-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité