2-Amino-3-thénoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3879-5GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR3879-5G APOSOR3879-25G
2-Amino-3-thénoate de méthyle
2-Amino-3-thénoate de méthyle
Formule: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Point de fusion: 76…81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00159547
Numéro CAS: 4651-81-4
EINECS: 225-084-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité