2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3891-100GEA 168 EUR InStock
APOSOR3891-100G APOSOR3891-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193,98 g/mol
Point d'ébullition: 0,9 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 28…32 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00127867
Numéro CAS: 49845-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité