2-Désoxy-D-glucose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
OR3900T-5G
APOSOR3900T-5GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR3900T-5G
2-Désoxy-D-glucose
2-Désoxy-D-glucose
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 147…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007013
Numéro CAS: 154-17-6
EINECS: 205-823-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité