4-Pipéridineméthanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3906-100G OR3906-500G
APOSOR3906-100GEA 145 EUR InStock
APOSOR3906-100G APOSOR3906-500G
4-Pipéridineméthanol 97%
4-Pipéridineméthanol
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C
Point de fusion: 55…59 °C
Densité: 0.997 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174228
Numéro CAS: 6457-49-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité