6-Nitrophthalide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3915-100G OR3915-25G OR3915-5G
APOSOR3915-100GEA 383 EUR InStock
APOSOR3915-100G APOSOR3915-25G APOSOR3915-5G
6-Nitrophthalide 97%
6-Nitrophthalide
Formule: C₈H₅NO₄
Point de fusion: 140…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033529
Numéro CAS: 610-93-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité