6-Aminophthalide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3916-1G OR3916-5G
APOSOR3916-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR3916-1G APOSOR3916-5G
6-Aminophthalide 95%
6-Aminophthalide
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Point de fusion: 172…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033530
Numéro CAS: 57319-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité