5-Bromonicotinonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromopyridine-3-carbonitrile, 3-Bromopyridine-5-carbonitrile, 5-Bromo-3-cyanopyridine, 3-Bromo-5-cyanopyridine
OR3918-5G
APOSOR3918-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3918-5G
5-Bromonicotinonitrile 97%
5-Bromonicotinonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174363
Numéro CAS: 35590-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité