4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR3920-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3920-5G APOSOR3920-1G
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Formule: C₅H₇Cl₂NS
MW: 184,078 g/mol
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067725
Numéro CAS: 77470-53-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité